missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-syn-Thymidine Dimer Ammonium Salt (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-syn-Thymidine Dimer Ammonium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | cis-syn-Thymidine Dimer Ammonium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H27 N4 O12 P . H4 N |
| Synonym | [1R-(1R*,3R*,4S*,9R*,10S*,12R*,15aS*,15bR*,18bR*,18cS*)]- Decahydro-6,10-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-15a,15b-dimethyl-9,12-epoxy-1,4-methano-1H,6H,8H-2,5,7-trioxa-12a,14,17,18a-tetraaza-6-phosphacyclohexadeca[def]biphenylene-13,15,16,18(14H,17H)-tetrone 6-Oxide, 1,8-Bis(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)hexahydro-4a,4b-dimethyl-cyclobuta[1,2-d:4,3-d']dipyrimidine-2,4,5,7(3H,6H)-tetrone Cyclic 3',5''-Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N4O12P.H4N/c1-19-13-14-20(19,2)16(28)22-18(30)24(14)12-4-8(9(5-25)34-12)36-37(31,32)33-6-10-7(26)3-11(35-10)23(13)17(29)21-15(19)27;/h7-14,25-26H,3-6H2,1-2H3,(H,31,32)(H,21,27,29)(H,22,28,30);1H4/t7-,8?,9+,10?,11+,12+,13+,14-,19-,20+;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12[C@H]3[C@@H]4N([C@H]5CC(OP(=O)(O)OCC6O[C@H](C[C@@H]6O)N3C(=O)NC1=O)[C@@H](CO)O5)C(=O)NC(=O)[C@]24C.[NH4] |
| IUPAC-namn | (1R,6S,7S,8R,9R,14R,16R,23S)-19,23-dihydroxy-16-(hydroxymethyl)-6,9-dimethyl-19-oxo-15,18,20,25-tetraoxa-2,4,11,13-tetraza-19λ5-phosphahexacyclo[20.2.1.114,17.02,7.06,9.08,13]hexacosane-3,5,10,12-tetrone;λ4-azane |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?