Läs mer
cis-Terbinafine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Terbinafine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5-; |
| Formel vikt | 327.1754 |
| Procent renhet | >95% |