missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-tert-butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-tert-butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate |
| CAS | 182628-12-2 |
| Molekylformel | C13H17NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-13(2,3)16-12(15)11-10(14-11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10-11,14H,1-3H3/t10-,11-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1N[C@@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2R,3R)-3-phenylaziridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.27 |
| Formel vikt | 219.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?