Läs mer
cis-tetrahydroftalimid, TRC
Produktkod. 30424525
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30424525 100 g
1 options
Produktkod. 30424525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT294240100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
CAS 1469-48-3
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 100 g
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','(3aR,7aS)-rel-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','cis-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide','cis- (8CI), rel-(3aR,7aS)-3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, NSC 41605, cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-Tetrahydrophthalimide, cis-Δ4-Tetrahydrophthalimide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
LEDER O=C1NC(=O)[C@H]2CC=CC[C@@H]12
IUPAC-namn (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633