Läs mer
cis-tiotixen, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30458320
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458320 1 ml
1 options
Produktkod. 30458320 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTHT1890FB1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
cis-tiothixen, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiothixene
CAS 3313-26-6
Analyt- eller komponentnamn Thiothixene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H29 N3 O2 S2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
IUPAC-namn (9 Z)-N,N-dimetyl-9-[3-(4-metylpiperazin-1-yl)propyliden]tioxanten-2-sulfonamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 443.63
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 443,1701 g/mol