Läs mer
cis-Thiothixene, Lipomed
Produktkod. 30460724
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460724 10 mg
1 options
Produktkod. 30460724 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTHT1890FB10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
cis-Thiothixen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiothixene
CAS 3313-26-6
Analyt- eller komponentnamn Thiothixene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H29 N3 O2 S2
Synonym 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
IUPAC-namn (9 Z)-N,N-dimetyl-9-[3-(4-metylpiperazin-1-yl)propyliden]tioxanten-2-sulfonamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 443.63
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 443,1701 g/mol