missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-Tranexamic Acid, TRC

Produktkod. 30011669
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011669 10 mg
30008266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011669 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT71450010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1197-17-7
Molekylformel C8 H15 N O2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, cis-, cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-AMCHA, cis-Tranexamic acid, cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, cis-Tranexamic Acid, Tranexamic acid impurity B CRS
IUPAC-namn 4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
LEDER NC[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-Tranexamic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7+
Formel vikt 157.1103
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.