missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis,trans-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid Methyl Ester-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis,trans-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid Methyl Ester-13C2,15N |
| CAS | 1346600-88-1 |
| Molekylformel | C1213C2H2515NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester-13C2,15N, 4-[[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl]cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO4/c1-14(2,3)19-13(17)15-9-10-5-7-11(8-6-10)12(16)18-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17)/i9+1,12+1,15+1 |
| LEDER | CO[13C](=O)C1CCC([13CH2][15NH]C(=O)OC(C)(C)C)CC1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino](1^{13}C)methyl]cyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.33 |
| Formel vikt | 274.1821 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?