Läs mer
(+)-cis, transabscisinsyra, 98 %, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (+)-Abscisic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 264.1362 |
| Procent renhet | >95% |