Läs mer
cis-trans Nepetalactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-trans Nepetalactone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)5-12-10(11)9(6)8/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 166.0994 |
| Procent renhet | >95% |