missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis,trans-Sorbic Acid, TRC

Produktkod. 30006637
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006637 25 mg
30008877 50 mg
30009851 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67689825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5309-57-9
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
Synonym (2Z,4E)-2,4-Hexadienoic acid, 2-cis,4-trans-Hexadienoic acid
IUPAC-namn (2Z,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
LEDER C\C=C\C=C/C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis,trans-Sorbic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4-
Formel vikt 112.0524
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.