Läs mer
cis,trans-Sorbic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis,trans-Sorbic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4- |
| Formel vikt | 112.0524 |