missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ cis VH 032, amine dihydrochloride

Beskrivning
cis VH 032, amine dihydrochloride is a negative control for the functionalized VHL ligand VH 032, amine (Cat. No. 6462).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4S)-1-[(2S)-2-Amino-3,3-dimethyl-butanoyl]-4-hydroxy-N-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride |
| CAS | 2376990-32-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C22H30N4O3S.2HCl |
| Formel vikt | 503.48 |
| Produkttyp | Negative Control |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?