missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-Vitamin K1, TRC

Produktkod. 30138553
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138553 2 mg
30011216 1 mg
30007246 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV6760702MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16033-41-3
Molekylformel C31 H46 O2
Molekylvikt (g/mol) 450.7
Synonym cis-Phytomenadione, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-, [R-[R*,R*-(Z)]]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]- (9CI), Phylloquinone, cis- (8CI), cis-Phylloquinone, cis-Vitamin K
IUPAC-namn 2-methyl-3-[(Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalene-1,4-dione
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C/CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-Vitamin K1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20-/t23-,24-/m1/s1
Formel vikt 450.3498
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.