missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cisapride-13C,d3, TRC

Produktkod. 30350202
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350202 1 mg
30362949 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30350202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4964021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1285970-69-5
Molekylformel C2213CH26D3ClFN3O4
Molekylvikt (g/mol) 469.96
Synonym rel-4-Amino-5-chloro-N-[1-[(3R,4S)-3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-(methoxy-13C,d3)-4-piperidinyl]-2-methoxybenzamide, (+/-)-Cisapride-13C,d3, Acenalin-13C,d3, Alimix-13C,d3, Cipril-13C,d3, Coordinax-13C,d3, Prepulsid-13C,d3, Propulsin-13C,d3, cis-2-(Methoxy-13C,d3)-4-amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]benzamide
IUPAC-namn 4-amino-5-chloro-N-[(3S,4R)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl]-2-(trideuterio(113C)methoxy)benzamide
LEDER FC1=CC=C(OCCCN2C[C@H](OC)[C@H](NC(C3=C(O[13C]([2H])([2H])[2H])C=C(N)C(Cl)=C3)=O)CC2)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cisapride-13C,d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29ClFN3O4/c1-30-21-13-19(26)18(24)12-17(21)23(29)27-20-8-10-28(14-22(20)31-2)9-3-11-32-16-6-4-15(25)5-7-16/h4-7,12-13,20,22H,3,8-11,14,26H2,1-2H3,(H,27,29)/t20-,22+/m1/s1/i1+1D3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.