Läs mer
Cisatracurium-20-methyl Dibenzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cisatracurium-20-methyl Dibenzenesulfonate |
| CAS | 1193104-85-6 |
| Molekylformel | C54 H74 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1R,1'R,2R,2'R)-2,2'-((Hexane-1,6-diylbis(oxy))bis(3-oxopropane-3,1-diyl))bis(1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium) Henzenesulfonate, (1R,1'R,2R,2'R)-2,2'-[1,6-Hexanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium Benzenesulfonate (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C54H74N2O12.2C6H6O3S/c1-55(23-19-39-33-49(63-7)51(65-9)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-3)47(31-37)61-5)25-21-53(57)67-27-13-11-12-14-28-68-54(58)22-26-56(2)24-20-40-34-50(64-8)52(66-10)36-42(40)44(56)30-38-16-18-46(60-4)48(32-38)62-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h15-18,31-36,43-44H,11-14,19-30H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2/t43-,44-,55-,56-;;/m1../s1 |
| LEDER | COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@+]2(C)CCC(=O)OCCCCCCOC(=O)CC[N@@+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5[C@H]4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8 |
| IUPAC-namn | benzenesulfonate;6-[3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxy]hexyl 3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1257.506 |
| Formel vikt | 1256.516 |