Läs mer
Cisatracurium besylate, MedChemExpress
Beskrivning
Cisatracurium besylate (51W89) is a nondepolarizing neuromuscular blocking agent, antagonizing the action of acetylcholine by inhibiting neuromuscular transmission.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cisatracurium besylate |
| CAS | 96946-42-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C65H82N2O18S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 51W89 |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (40.21 mM) |
| LEDER | O=C(OCCCCCOC(CC[N@+]1(C)[C@H](CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)CC1)=O)CC[N@+]4(C)[C@H](CC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC4.O=S(C7=CC=CC=C7)([O-])=O.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1243.48 |
| Visa mer |