Läs mer
Tocris Bioscience™ Cisplatin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001295
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30001295 50 mg
1 options
Produktkod. 30001295 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2251/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent pro-apoptotic anticancer agent; activates caspase-3
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis. Induces apoptosis via p53-dependent and -independent mechanisms. Inhibits X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) expression and activates caspase-3. In certain glioma cell lines, sensitizes cells to TNF-α-induced apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cisplatin
CAS 15663-27-1
Kvantitet 50 mg
Molekylformel Cl2H6N2Pt
Formel vikt 300.05
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 300.04