Läs mer
Cisplatin, TRC
Produktkod. 18092730
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092730 100 mg
18012840 50 mg
18032740 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18092730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC499500100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15663-27-1
Molekylformel Cl2 H6 N2 Pt
Molekylvikt (g/mol) 300.04
Synonym Cisplatin, cis-Diamminedichloroplatinum(II)
IUPAC-namn azanide;dichloroplatinum(2+)
LEDER [Cl-][Pt+2]([Cl-])([NH3])[NH3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cisplatin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Formel vikt 298.9556