Läs mer
Citadiolhydrobromid (4-[4-(dimetylamino)-1-(4-fluorfenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymetyl)benzonitrilhydrobromid), Mikromol™
Beskrivning
Citadiolhydrobromid (4-[4-(Dimetylamino)-1-(4-fluorfenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymetyl)benzonitrilhydrobromid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citadiol Hydrobromide |
| CAS | 103146-26-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Citadiol Hydrobromide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H23 F N2 O2 . Br H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)-Benzonitrile hydrobromide (1:1), Citadiol Hydrobromide, (4RS)-4-[4-Cyano-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethylbutan-1-aminium Hydrobromide, Escitalopram Oxalate Impurity E as Hydrobromide, Escitalopram Impurity E as Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN2O2.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Br.CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(cc2CO)C#N |
| IUPAC-namn | 4-[4-(dimetylamino)-1-(4-fluorfenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymetyl)benzonitril; Hydrobromid |
| Visa mer |