Läs mer
Citalopram-D6 Hydrobromide 0.1 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citalopram-D6 Hydrobromide |
| CAS | 2119948-08-0 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | C20 2H6 H15 F N2 O . Br H |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Citalopram-D6 Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Br.[2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.34 |
| Visa mer |