missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Citalopram-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citalopram-d6 |
| CAS | 1190003-26-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 2H6 H15 F N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Citalopram-D6 Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.43 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?