Läs mer
Citalopram.HBr, Lipomed
Produktkod. 30458169
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30458169 50 mg
1 options
Produktkod. 30458169 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCTL1065HB50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Citalopram.HBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnamn Citalopram Hydrobromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 F N2 O . Br H
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9 CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-(4-fluorfenyl)-3 H-2-benzofuran-5-karbonitril; Hydrobromid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 405.3
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 404,09 g/mol