Läs mer
Citalopram.HBr, Lipomed
Produktkod. 30461570
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30461570 100 mg
1 options
Produktkod. 30461570 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCTL1065HB100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Citalopram.HBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnamn Citalopram Hydrobromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 F N2 O . Br H
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9 CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-(4-fluorfenyl)-3 H-2-benzofuran-5-karbonitril; Hydrobromid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 405.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 404,09 g/mol