Läs mer
Citalopramhydrobromid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30462396
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462396 1 ml
1 options
Produktkod. 30462396 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0242.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram HBr
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnamn Citalopram HBr
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20H22BrFN2O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 405.3
Kvantitet 1 ml