Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Citalopramhydrobromid
Produktkod. 15732987 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15732987 5 g 5g
15722987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15732987 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462310050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 59729-32-7 | C20H21FN2O·HBr | 405,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59729-32-7
Molekylformel C20H21FN2O·HBr
Molekylvikt (g/mol) 405.3
InChI-nyckel WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym citalopram hydrobromide, citalopram hbr, cipramil, celexa, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, elopram, seropram, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, citalopram hydrobromide usan
PubChem CID 77995
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-(4-fluorfenyl)-3H-2-bensofuran-5-karbonitril;hydrobromid
LEDER CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)F.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram hydrobromide
Smältpunkt 185,0 °C till 188,0 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation (1 % i etanol) Klar, färglös
Formel vikt 405.3
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citalopram hydrobromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citalopram hydrobromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.