Läs mer
Citalopramhydrobromid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326522
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326522 1 ml
1 options
Produktkod. 30326522 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11668506AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnamn Citalopram Hydrobromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 F N2 O . Br H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
LEDER Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-(4-fluorfenyl)-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; Hydrobromid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 405.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 404,09 g/mol