Läs mer
Citalopramhydrobromid, Mikromol™
Produktkod. 17932336
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17932336 250 mg
1 options
Produktkod. 17932336 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0242.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Citalopramhydrobromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnamn Citalopram Hydrobromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 F N2 O . Br H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
LEDER Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-(4-fluorfenyl)-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; Hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 405.3
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 404,09 g/mol