Läs mer
Tocris Bioscience™ Citalopram hydrobromide
Produktkod. 30001252
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001252 10 mg
18064492 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001252 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1427/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 SEK
    2081.10 SEK / 10mg
    Save 123.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Highly potent and selective 5-HT uptake inhibitor
Citalopram hydrobromide is a highly selective and potent 5-HT uptake inhibitor with no effect on noradrenalin or dopamine uptake (IC50 values are 1.8, 8800 and 41000 nM respectively). Has negligible activity at a wide range of receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59729-32-7
Molekylformel C20H22BrFN2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram hydrobromide
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 405.31
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 405.311