Läs mer
Citalopram Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Citalopram Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citalopram Hydrochloride |
| CAS | 85118-27-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Citalopram Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H21 F N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Citalopram hydrochloride, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.ClH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrochloride |
| Visa mer |