Läs mer
Citalopram N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30051025
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051025 100 mg
1 options
Produktkod. 30051025 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0242.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Citalopram N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram N-Oxide
CAS 63284-72-0
Analyt- eller komponentnamn Citalopram N-Oxide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C20 H21 F N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, N1-oxide, 1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Citalopram N-oxide, Lu 11-305, Citalopram Related Compound E, Escitalopram Oxalate Impurity H, Escitalopram Impurity H
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3
LEDER C[N+](C)([O-])CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 3-[5-cyano-1-(4-fluorfenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid
Molekylvikt (g/mol) 340.39
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 340,1587 g/mol