Läs mer
Citalopram N-oxid, TRC
Produktkod. 30009213
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009213 1 mg
30011732 5 mg
30004256 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5050251MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63284-72-0
Molekylformel C20 H21 F N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 340.39
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, N1-oxide, 1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Citalopram N-oxide, Lu 11-305
IUPAC-namn 3-[5-cyano-1-(4-fluorfenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid
LEDER C[N+](C)([O-])CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citalopram N-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3
Formel vikt 340.1587
Procent renhet >95%