Läs mer
Citarinostat, MedChemExpress
Produktkod. 16476958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476958 10 mg
16443017 50 mg
16429507 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16476958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15994
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Citarinostat (ACY241) is a second generation potent, orally active and high-selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM (IC50s of 35 nM, 45 nM, 46 nM and 137 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC8, respectively). Citarinostat has anticancer effects.
Citarinostat (ACY241) is a second generation potent, orally active and high-selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM (IC50s of 35 nM, 45 nM, 46 nM and 137 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC8, respectively). Citarinostat has anticancer effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citarinostat
CAS 1316215-12-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26ClN5O3
Kvantitet 10 mg
Synonym ACY241
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.11 mM)
LEDER O=C(C1=CN=C(N(C2=CC=CC=C2Cl)C3=CC=CC=C3)N=C1)NCCCCCCC(NO)=O
Molekylvikt (g/mol) 467.95
Formel vikt 467.95
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death