Läs mer
CITCO, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | CITCO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H12Cl3N3OS/c20-14-4-2-13(3-5-14)18-17(25-7-8-27-19(25)24-18)10-23-26-11-12-1-6-15(21)16(22)9-12/h1-10H,11H2 |
| Formel vikt | 434.9767 |