missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Citikolin-d9 natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citicoline-d9 Sodium Salt |
| Molekylformel | C14 D9 H16 N4 Na O11 P2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Cytidine 5'-(Trihydrogen Diphosphate) P'-[2-(Trimethylammonio-d9)ethyl] Ester Inner Salt Sodium Salt, Acticolin-d9, Brassel-d9, Cebroton-d9, Cidifos-d9, Citicoline-d9 Sodium, Flussorex-d9, Gerolin-d9, IP 302-d9 Sodium, Logan-d9, Neurotron-d9, Sinkron-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,13-;/m1./s1/i1D3,2D3,3D3; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP(=O)(O[Na])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl]oxy-[2-[tris(trideuteriometyl)azaniumyl]etoxy]fosforyl]oxynatrium |
| Molekylvikt (g/mol) | 519.361 |
| Formel vikt | 519.146 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?