Läs mer
Citikolin natrium, Mikromol™
Produktkod. 17949414
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17949414 250 mg
1 options
Produktkod. 17949414 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3913.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Citicolinnatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citicoline sodium
CAS 33818-15-4
Analyt- eller komponentnamn Citicoline sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H25 N4 O11 P2 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, sodium salt (1:1), Choline, hydroxide, monoester with cytidine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), inner salt, monosodium salt (8CI), Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, hydroxide, inner salt, monosodium salt, Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, monosodium salt (9CI), Acticolin, Brassel, Cebroton, CerAxon, Cidifos, Citicoline sodium, Flussorex, Gerolin, IP 302 sodium, Logan, Neurotron, Sinkron, Strolin
InChI formel InChI=1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,13-;/m1./s1
LEDER [Na+].C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N
IUPAC-namn natrium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] 2-(trimetylazanium)etylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 510.31
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 510,0893 g/mol