Läs mer
Citicoline sodium salt, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citicoline sodium salt |
| CAS | 33818-15-4 |
| Molekylformel | C14H25N4NaO11P2 |
| MDL-nummer | MFCD00037486 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)COP(OP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)([O-])=O)N2C(N=C(C=C2)N)=O.[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.31 |
| Procent renhet | 97% |