Läs mer
Citikolin natriumsalt, TRC
Produktkod. 30011123
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011123 5 g
17909914 100 mg
17967334 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011123 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5080505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33818-15-4
Molekylformel C14 H25 N4 O11 P2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 510.31
Synonym Choline, hydroxide, monoester with cytidine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), inner salt, monosodium salt (8CI), Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, hydroxide, inner salt, monosodium salt, Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, monosodium salt (9CI), Acticolin, Brassel, Cebroton, CerAxon, Cidifos, Citicoline sodium, Flussorex, Gerolin, IP 302 sodium, Logan, Neurotron, Sinkron, Strolin
IUPAC-namn natrium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] 2-(trimetylazanium)etylfosfat
LEDER [Na+].C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citicoline sodium
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,13-;/m1./s1
Formel vikt 510.0893
Procent renhet >95%