Läs mer
Citiolone, MedChemExpress
Beskrivning
Citiolone is a derivative of the amino acid cysteine, used in liver therapy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citiolone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1195-16-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H9NO2S |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (314.05 mM) |
| LEDER | CC(NC(CCS1)C1=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.21 |
| Visa mer |