Learn More
Citrakonsyra, 98+%
Product Code. 11356826
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11356826 10 g 10g
11366826 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11356826 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04178.09
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130,10 g/mol
Citrakonsyra är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Citrakonsyra är en viktig råvara och intermediär som används
inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-23-7
Molekylformel C5H6O4
Molekylvikt (g/mol) 130.10
MDL-nummer MFCD00078086
InChI-nyckel HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonym 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
IUPAC-namn (Z)-2-metylbut-2-endioat
LEDER C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Citraconic acid
Smältpunkt 88°C to 91°C
Densitet 1.62
Kvantitet 10 g
Beilstein 1722679
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2321
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 130.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.