Läs mer
Citrakonsyra, 99+%
Produktkod. 10326030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326030 25 g Plastflaska 25g
10300964 5 g Glasflaska 5g
10530181 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10326030 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 110430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.69 SEK
    608.65 SEK / 25g
    Save 69.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-23-7
Molekylformel C5H6O4
Molekylvikt (g/mol) 130.10
MDL-nummer MFCD00078086
InChI-nyckel HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonym 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
IUPAC-namn (Z)-2-metylbut-2-endioat
LEDER C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Citraconic acid
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 88,0 °C till 92,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C(CO2H)=CHCO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 02,768
Merck Index 15,232
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol och eter, lätt lösliga i kloroform, olösliga i bensen och petroleumeter
Formel vikt 130.1
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Citraconic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.