Läs mer
Citraconic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16427507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16427507 5 g
1 options
Produktkod. 16427507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113298
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MedChemExpress Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citraconic acid
CAS 498-23-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H6O4
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (768.64 mM)
LEDER O=C(O)/C(C)=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 130.1
Formel vikt 130.1
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism