Läs mer
Citrakonsyra, TRC
Produktkod. 30363693
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363693 500 mg
30355404 2.5 g
30353447 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363693 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC520518500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-23-7
Molekylformel C5H6O4
Molekylvikt (g/mol) 130.09
Synonym (2Z)-2-Methyl-2-butenedioic Acid, (Z)-2-Methyl-2-butenedioic Acid, 2-Methylmaleic Acid, Methylmaleic Acid
IUPAC-namn (Z)-2-metylbut-2-enedioinsyra
LEDER C\C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citraconic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
Formel vikt 130.0266