Läs mer
Citrakonanhydrid, 98 %
Produktkod. 11341857
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341857 25 g 25g
11357355 100 g 100g
11367355 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11341857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05238.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 616-02-4 | C5H4O3 | 112,084 g/mol
Citrakonsyraanhydrid används som monomer för specialomättade polyesterhartser. Det används för att framställa bicykliska pyrrolidiner, maleimider och sam- och terpolymerer. Det används också för att skydda N-terminala aminosyror. Vidare är det inblandat i framställningen av klädespingsyra och dess amid. Utöver detta används det selektivt för isolering av histidylpeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Citrakonsyraanhydrid används som monomer för specialomättade polyesterhartser. Det används för att framställa bicykliska pyrrolidiner, maleimider och sam- och terpolymerer. Det används också för att skydda N-terminala aminosyror. Vidare är det inblandat i framställningen av klädespingsyra och dess amid. Utöver detta används det selektivt för isolering av histidylpeptider.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, aceton och eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-02-4
Molekylformel C5H4O3
Molekylvikt (g/mol) 112.084
MDL-nummer MFCD00005522
InChI-nyckel AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
PubChem CID 12012
IUPAC-namn 3-metylfuran-2,5-dion
LEDER CC1=CC(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citraconic anhydride
Smältpunkt 7°C to 8°C
Densitet 1.243
Kokpunkt 213°C to 214°C
Flampunkt 101°C (213°F)
Brytningsindex 1.471
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1835
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,acetone and ether.
Formel vikt 112.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.