missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Citraconic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 616-02-4 |
| Smältpunkt | 7°C to 8°C |
| Densitet | 1.243 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 213°C to 214°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005522 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride, Citraconic anhydride |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.08 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?