Läs mer
Citrakonisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30364008
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30364008 500 mg -
30362793 2.5 g 2.5g
30365531 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC520513500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-02-4
Molekylformel C5H4O3
Molekylvikt (g/mol) 112.08
Synonym Indobufen Impurity 19
IUPAC-namn 3-metylfuran-2,5-dion
LEDER CC1=CC(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citraconic anhydride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Formel vikt 112.016