Läs mer
Citral 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326623
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326623 1 ml
1 options
Produktkod. 30326623 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11668510AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citral
CAS 5392-40-5
Analyt- eller komponentnamn Citral
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
LEDER CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C
IUPAC-namn (2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dienal
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 152,1201 g/mol