Läs mer
Citral, 95 %, blandning av cis och trans
Produktkod. 10498820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10498820 100 mL Glasflaska 100ml
10010760 5 mL Glasflaska 5ml
10182850 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10498820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110441000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5392-40-5
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00006997
InChI-nyckel WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonym citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
IUPAC-namn (2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dienal
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citral
Smältpunkt -10 °C
Färg Gult
Densitet 0.8890g/mL, 0.889
Kokpunkt 229 °C
Flampunkt 101 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Brytningsindex 1,4860 till 1,49
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 2321
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: löslig i 5 volymer av 60% alkoholer, löslig i al, bensylbenzoat, dietylftalat, glycerol, prop, mineralolja, fixerade oljor
Formel vikt 152.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citral, mixture of cis and trans
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.