Läs mer
Citral, cis + trans, 95 %
Produktkod. 11483227
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483227 500 g 500g
11354549 50 g 50g
11473227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16169.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5392-40-5
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00006997
InChI-nyckel WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonym citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
IUPAC-namn (2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dienal
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citral
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt <-10°C
Densitet 0.888
Kokpunkt 228°C to 229°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 500 g
Beilstein 1721871
Merck Index 14,2322
Formel vikt 152.24
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.