Läs mer
Citral, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15858770
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15858770 250 mL 250ml
15848770 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15858770 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8024890250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Mixture of cis- and trans-isomers for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5392-40-5
Specifikationer
Smältpunkt <-20°C
Densitet 0.89 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 227°C to 229°C/1013 hPa
Molekylformel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
MDL-nummer MFCD00006997
Kvantitet 250 mL
Synonym Citral, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Citral
Molekylvikt (g/mol) 152.23